Merck
모든 사진(6)
주요 문서
SAB1411043
Sigma-Aldrich
Anti-PANK4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
DKFZp547M242, FLJ10782
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 86 kDa
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PANK4(55229)
일반 설명
This gene encodes a protein belonging to the pantothenate kinase family. Pantothenate kinase is a key regulatory enzyme in the biosynthesis of coenzyme A (CoA) in bacteria and mammalian cells. It catalyzes the first committed step in the universal biosynthetic pathway leading to CoA and is itself subject to regulation through feedback inhibition by CoA. This family member is most abundant in muscle but is expressed in all tissues. (provided by RefSeq)
면역원
PANK4 (NP_060686.1, 1 a.a. ~ 773 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAECGASGSGSSGDSLDKSITLPPDEIFRNLENAKRFAIDIGGSLTKLAYYSTVQHKVAKVRSFDHSGKDTEREHEPPYEISVQEEITARLHFIKFENTYIEACLDFIKDHLVNTETKVIQATGGGAYKFKDLIEEKLRLKVDKEDVMTCLIKGCNFVLKNIPHEAFVYQKDSDPEFRFQTNHPHIFPYLLVNIGSGVSIVKVETEDRFEWVGGSSIGGGTFWGLGALLTKTKKFDELLHLASRGQHSNVDMLVRDVYGGAHQTLGLSGNLIASSFGKSATADQEFSKEDMAKSLLHMISNDIGQLACLHARLHSLDRVYFGGFFIRGHPVTMRTITYSINFFSKGEVQALFLRHEGYLGAIGAFLKGAEQDNPNQYSWGENYAGSSGLMSASPELGPAQRARSGTFDLLEMDRLERPLVDLPLLLDPPSYVPDTVDLTDDALARKYWLTCFEEALDGVVKRAVASQPDSVDAAERAEKFRQKYWNKLQTLRQQPFAYGTLTVRSLLDTREHCLNEFNFPDPYSKVKQRENGVALRCFPGVVRSLDALGWEERQLALVKGLLAGNVFDWGAKAVSAVLESDPYFGFEEAKRKLQERPWLVDSYSEWLQRLKGPPHKCALIFADNSGIDIILGVFPFVRELLLRGTEVILACNSGPALNDVTHSESLIVAERIAGMDPVVHSALQEERLLLVQTGSSSPCLDLSRLDKGLAALVRERGADLVVIEGMGRAVHTNYHAALRCESLKLAVIKNAWLAERLGGRLFSVIFKYEVPAE
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)