주요 문서
SAB1410935
Sigma-Aldrich
Anti-PDE9A antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 61.7 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PDE9A(5152)
일반 설명
The protein encoded by this gene catalyzes the hydrolysis of cAMP and cGMP to their corresponding monophosphates. The encoded protein plays a role in signal transduction by regulating the intracellular concentration of these cyclic nucleotides. Multiple transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
PDE9A (NP_001001567.1, 1 a.a. ~ 533 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGSGSSSYRPKAIYLDIDGRIQKVIFSKYCNSSDIMDLFCIATGLPRNTTISLLTTDDAMVSIDPTMPANSERTPYKVRPVAIKQLSEREELIQSVLAQVAEQFSRAFKINELKAEVANHLAVLEKRVELEGLKVVEIEKCKSDIKKMREELAARSSRTNCPCKYSFLDNHKKLTPRRDVPTYPKYLLSPETIEALRKPTFDVWLWEPNEMLSCLEHMYHDLGLVRDFSINPVTLRRWLFCVHDNYRNNPFHNFRHCFCVAQMMYSMVWLCSLQEKFSQTDILILMTAAICHDLDHPGYNNTYQINARTELAVRYNDISPLENHHCAVAFQILAEPECNIFSNIPPDGFKQIRQGMITLILATDMARHAEIMDSFKEKMENFDYSNEEHMTLLKMILIKCCDISNEVRPMEVAEPWVDCLLEEYFMQSDREKSEGLPVAPFMDRDKVTKATAQIGFIKFVLIPMFETVTKLFPMVEEIMLQPLWESRDRYEELKRIDDAMKELQKKTDSLTSGATEKSRERSRDVKNSEGDCA
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)