주요 문서
SAB1410780
Sigma-Aldrich
Anti-MEF2B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ32599, FLJ46391, MGC189732, MGC189763, RSRFR2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 38.6 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MEF2B(4207)
관련 카테고리
일반 설명
This gene represents numerous read-through transcripts that span geneID:729991 and 100271849. Many read-through transcripts are predicted to be nonsense-mediated decay (NMD) candidates, and are thought to be non-coding. Some transcripts are predicted to be capable of translation reinitation at a downstream AUG, resulting in expression of at least one isoform of myocyte enhancer factor 2B (MEF2B) from this read-through locus. At least one additional MEF2B variant and isoform can be expressed from a downstream promoter, and is annotated on geneID:100271849. (provided by RefSeq)
면역원
MEF2B (NP_005910.1, 1 a.a. ~ 365 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGRKKIQISRILDQRNRQVTFTKRKFGLMKKAYELSVLCDCEIALIIFNSANRLFQYASTDMDRVLLKYTEYSEPHESRTNTDILETLKRRGIGLDGPELEPDEGPEEPGEKFRRLAGEGGDPALPRPRLYPAAPAMPSPDVVYGALPPPGCDPSGLGEALPAQSRPSPFRPAAPKAGPPGLVHPLFSPSHLTSKTPPPLYLPTEGRRSDLPGGLAGPRGGLNTSRSLYSGLQNPCSTATPGPPLGSFPFLPGGPPVGAEAWARRVPQPAAPPRRPPQSASSLSASLRPPGAPATFLRPSPIPCSSPGPWQSLCGLGPPCAGCPWPTAGPGRRSPGGTSPERSPGTARARGDPTSLQASSEKTQQ
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)