주요 문서
SAB1410590
Sigma-Aldrich
Anti-GSTZ1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
GSTZ1-1, MAAI, MAI, MGC2029
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 24.1 kDa
종 반응성
mouse, human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GSTZ1(2954)
일반 설명
This gene is a member of the glutathione S-transferase (GSTs) super-family which encodes multifunctional enzymes important in the detoxification of electrophilic molecules, including carcinogens, mutagens, and several therapeutic drugs, by conjugation with glutathione. This enzyme also plays a significant role in the catabolism of phenylalanine and tyrosine. Thus defects in this enzyme may lead to severe metabolic disorders including alkaptonuria, phenylketonuria and tyrosinaemia. Several transcript variants of this gene encode multiple protein isoforms. (provided by RefSeq)
면역원
GSTZ1 (NP_665877.1, 1 a.a. ~ 216 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQAGKPILYSYFRSSCSWRVRIALALKGIDYETVPINLIKDGGQQFSKDFQALNPMKQVPTLKIDGITIHQSLAIIEYLEEMRPTPRLLPQDPKKRASVRMISDLIAGGIQPLQNLSVLKQVGEEMQLTWAQNAITCGFNALEQILQSTAGIYCVGDEVTMADLCLVPQVANAERFKVDLTPYPTISSINKRLLVLEAFQVSHPCRQPDTPTELRA
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)