주요 문서
SAB1410551
Sigma-Aldrich
Anti-AMT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
GCE, GCST, NKH
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 31.9 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... AMT(275)
일반 설명
The enzyme system for cleavage of glycine (glycine cleavage system; EC 2.1.2.10), which is confined to the mitochondria, is composed of 4 protein components: P protein (a pyridoxal phosphate-dependent glycine decarboxylase; MIM 238300), H protein (a lipoic acid-containing protein; MIM 238330), T protein (a tetrahydrofolate-requiring enzyme), and L protein (a lipoamide dehydrogenase; MIM 238331). Glycine encephalopathy (GCE; MIM 605899) may be due to a defect in any one of these enzymes.[supplied by OMIM
면역원
AMT (AAH07546.1, 1 a.a. ~ 289 a.a) full-length human protein.
Sequence
MESLVVGDIAELRPNQGTLSLFTNEAGGILDDLIVTNTSEGHLYVVSNAGCWEKDLALMQDKVRELQNQGRDVGLEVLDNALLALQGPTAAQVLQAGVADDLRKLPFMTSAVMEVFGVSGCRVTRCGYTGEDGVEISVPVAGAVHLATAILKNPEVKLAGLAARDSLRLEAGLCLYGNDIDEHTTPVEGSLSWTLGKRRRAAMDFPGAKVIVPQLKGRVQRRRVGLMCEGAPMRAHSPILNMEGTKIGTVTSGCPSPSLKKNVAMGYVPCEYSRPGTMLLVELPSGPCF
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)