SAB1410199
동의어(들):
CIRP
SAB1410199-100UG
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
rabbit
100
unconjugated
purified immunoglobulin
primary antibodies
polyclonal
buffered aqueous solution
antigen 18.6 kDa
human
immunofluorescence: suitablewestern blot: 1 μg/mL
NM_001280
Q14011
dry ice
−20°C
unmodified
human ... CIRBP(1153)
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?