주요 문서
SAB1410129
Sigma-Aldrich
Anti-NOXA1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ25475, MGC131800, NY-CO-31, SDCCAG31, p51NOX
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩701,162
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩701,162
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 51.7 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NOXA1(10811)
일반 설명
NADPH oxidases (NOXs) catalyze the transfer of electrons from NADPH to molecular oxygen to generate reactive oxygen species (ROS). The NOX activator NOXA1 can stimulate both NOX1 (MIM 300225) and NOX2 (CYBB; MIM 300481), but it appears to be more effective in activating NOX1 (Opitz et al., 2007 [PubMed 17189823]).[supplied by OMIM
면역원
NOXA1 (NP_006638.1, 1 a.a. ~ 483 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASLGDLVRAWHLGAQAVDRGDWARALHLFSGVPAPPARLCFNAGCVHLLAGDPEAALRAFDQAVTKDTCMAVGFFQRGVANFQLARFQEALSDFWLALEQLRGHAAIDYTQLGLRFKLQAWEVLHNVASAQCQLGLWTEAASSLREAMSKWPEGSLNGLDSALDQVQRRGSLPPRQVPRGEVFRPHRWHLKHLEPVDFLGKAKVVASAIPDDQGWGVRPQQPQGPGANHDARSLIMDSPRAGTHQGPLDAETEVGADRCTSTAYQEQRPQVEQVGKQAPLSPGLPAMGGPGPGPCEDPAGAGGAGAGGSEPLVTVTVQCAFTVALRARRGADLSSLRALLGQALPHQAQLGQLSYLAPGEDGHWVPIPEEESLQRAWQDAAACPRGLQLQCRGAGGRPVLYQVVAQHSYSAQGPEDLGFRQGDTVDVLCEEPDVPLAVDQAWLEGHCDGRIGIFPKCFVVPAGPRMSGAPGRLPRSQQGDQP
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)