주요 문서
SAB1410047
Sigma-Aldrich
Anti-TNFSF15 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
MGC129934, MGC129935, TL1, TL1A, VEGI, VEGI192A
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 28.1 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TNFSF15(9966)
관련 카테고리
일반 설명
The protein encoded by this gene is a cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) ligand family. This protein is abundantly expressed in endothelial cells, but is not expressed in either B or T cells. The expression of this protein is inducible by TNF and IL-1 alpha. This cytokine is a ligand for receptor TNFRSF25 and decoy receptor TNFRSF21/DR6. It can activate NF-kappaB and MAP kinases, and acts as an autocrine factor to induce apoptosis in endothelial cells. This cytokine is also found to inhibit endothelial cell proliferation, and thus may function as an angiogenesis inhibitor. An additional isoform encoded by an alternatively spliced transcript variant has been reported but the sequence of this transcript has not been determined. (provided by RefSeq)
면역원
TNFSF15 (NP_005109.2, 1 a.a. ~ 251 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEDLGLSFGETASVEMLPEHGSCRPKARSSSARWALTCCLVLLPFLAGLTTYLLVSQLRAQGEACVQFQALKGQEFAPSHQQVYAPLRADGDKPRAHLTVVRQTPTQHFKNQFPALHWEHELGLAFTKNRMNYTNKFLLIPESGDYFIYSQVTFRGMTSECSEIRQAGRPNKPDSITVVITKVTDSYPEPTQLLMGTKSVCEVGSNWFQPIYLGAMFSLQEGDKLMVNVSDISLVDYTKEDKTFFGAFLL
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)