주요 문서
SAB1409991
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTTG1 antibody produced in mouse
clone 4E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
EAP1, HPTTG, MGC126883, MGC138276, PTTG, TUTR1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4E5, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PTTG1(9232)
일반 설명
The encoded protein is a homolog of yeast securin proteins, which prevent separins from promoting sister chromatid separation. It is an anaphase-promoting complex (APC) substrate that associates with a separin until activation of the APC. The gene product has transforming activity in vitro and tumorigenic activity in vivo, and the gene is highly expressed in various tumors. The gene product contains 2 PXXP motifs, which are required for its transforming and tumorigenic activities, as well as for its stimulation of basic fibroblast growth factor expression. It also contains a destruction box (D box) that is required for its degradation by the APC. The acidic C-terminal region of the encoded protein can act as a transactivation domain. The gene product is mainly a cytosolic protein, although it partially localizes in the nucleus. (provided by RefSeq)
면역원
PTTG1 (NP_004210, 177 a.a. ~ 197 a.a) synthetic peptide.
Sequence
NLLQSPSSILSTLDVELPPVC
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)