주요 문서
SAB1409686
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BOLL antibody produced in mouse
clone 1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1A2, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 36.63 kDa
종 반응성
human, rat
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... BOLL(66037)
일반 설명
This gene belongs to the DAZ gene family required for germ cell development. It encodes an RNA-binding protein which is more similar to Drosophila Boule than to human proteins encoded by genes DAZ (deleted in azoospermia) or DAZL (deleted in azoospermia-like). Loss of this gene function results in the absence of sperm in semen (azoospermia). Histological studies demonstrated that the primary defect is at the meiotic G2/M transition. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
BOLL (NP_149019, 185 a.a. ~ 283 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ATTQYLPGQWQWSVPQPSASSAPFLYLQPSEVIYQPVEIAQDGGCVPPPLSLMETSVPEPYSDHGVQATYHQVYAPSAITMPAPVMQPEPIKTVWSIHY
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)