주요 문서
SAB1409558
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTH antibody produced in mouse
clone 4C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
PTH1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4C12, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 9 kDa
종 반응성
human
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
동형
IgG2aκ
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PTH(5741)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a hormone secreted by parathyroid cells. This hormone elevates blood Ca2+ level by dissolving the salts in bone and preventing their renal excretion. Defects in this gene are a cause of familial isolated hypoparathyroidism (FIH). (provided by RefSeq)
면역원
PTH (NP_000306, 32 a.a.-115 a.a.) full-length recombinant protein.
Sequence
SVSEIQLMHNLGKHLNSMERVEWLRKKLQDVHNFVALGAPLAPRDAGSQRPRKKEDNVLVESHEKSLGEADKADVNVLTKAKSQ
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)