주요 문서
SAB1409517
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-APOM antibody produced in mouse
clone 3C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
G3a, HSPC336, MGC22400, NG20
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3C7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 44 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... APOM(55937)
일반 설명
The protein encoded by this gene is an apolipoprotein and member of the lipocalin protein family. It is found associated with high density lipoproteins and to a lesser extent with low density lipoproteins and triglyceride-rich lipoproteins. The encoded protein is secreted through the plasma membrane but remains membrane-bound, where it is involved in lipid transport. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene, but only one of them has been fully characterized. (provided by RefSeq)
면역원
APOM (AAH20683, 23 a.a. ~ 188 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CPEHSQLTTLGVDGKEFPEVHLGQWYFIAGAAPTKEELATFDPVDNIVFNMAAGSAPMQLHLRATIRMKDGLCVPRKWIYHLTEGSTDLRTEGRPDMKTELFSSSCPGGIMLNETGQGYQRFLLYNRSPHPPEKCVEEFKSLTSCLDSKAFLLTPRNQEACELSNN
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)