주요 문서
SAB1409458
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ADAMTSL4 antibody produced in mouse
clone 2H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
TSRC1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2H7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 71.43 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
일반 설명
This gene is a member of ADAMTS (a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs)-like gene family and encodes a protein with protein with seven thrombospondin type 1 repeats. The thrombospondin type 1 repeat domain is found in many proteins with diverse biological functions including cellular adhesion, angiogenesis, and patterning of the developing nervous system. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
면역원
ADAMTSL4 (AAH27478.2, 1 a.a. ~ 424 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPAPPHPRTPLGSPAAYWKRVGHSACSASCGKGVWRPIFLCISRESGEELDERSCAAGARPPASPEPCHGTPCPPYWEAGEWTSCSRSCGPGTQHRQLQCRQEFGGGGSSVPPERCGHLPRPNITQSCQLRLCGHWEVGSPWSQCSVRCGRGQRSRQVRCVGNNGDEVSEQECASGPPQPPSREACDMGPCTTAWFHSDWSSKCSAECGTGIQRRSVVCLGSGAALGPGQGEAGAGTGQSCPTGSRPPDMRACSLGPCERTWRWYTGPWGECSSECGSGTQRRDIICVSKLGTEFNVTSPSNCSHLPRPPALQPCQGQACQDRWFSTPWSPCSRSCQGGTQTREVQCLSTNQTLSTRCPPQLRPSRKRPCNSQPCSQRPDDQCKDSSPHCPLVVQARLCVYPYYTATCCRSCAHVLERSPQDPS
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)