주요 문서
SAB1409221
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ID1 antibody produced in mouse
clone 5D9, ascites fluid, solution
동의어(들):
ID, bHLHb24
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 μL
₩701,162
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
200 μL
₩701,162
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
5D9, monoclonal
양식
solution
분자량
antigen 42.79 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgMκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ID1(3397)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a helix-loop-helix (HLH) protein that can form heterodimers with members of the basic HLH family of transcription factors. The encoded protein has no DNA binding activity and therefore can inhibit the DNA binding and transcriptional activation ability of basic HLH proteins with which it interacts. This protein may play a role in cell growth, senescence, and differentiation. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
ID1 (AAH00613.1, 1 a.a. ~ 155 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKVASGSTATAAAGPSCALKAGKTASGAGEVVRCLSEQSVAISRCAGGAGARLPALLDEQQVNVLLYDMNGCYSRLKELVPTLPQNRKVSKVEILQHVIDYIRDLQLELNSESEVGTPGGRGLPVRAPLSTLNGEISALTAEAACVPADDRILCR
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)