SAB1409034
동의어(들):
DDAH, DDAHII, G6a, NG30
SAB1409034-50UG
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
mouse
unconjugated
purified immunoglobulin
primary antibodies
polyclonal
buffered aqueous solution
antigen 31.46 kDa
human
western blot: 1 μg/mL
BC001435
O95865
dry ice
−20°C
unmodified
human ... DDAH2(23564)
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?