주요 문서
SAB1408788
Sigma-Aldrich
Anti-CETN3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
CEN3, MGC12502, MGC138245
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩701,162
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩701,162
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 19.5 kDa
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CETN3(1070)
일반 설명
The protein encoded by this gene contains four EF-hand calcium binding domains, and is a member of the centrin protein family. Centrins are evolutionarily conserved proteins similar to the CDC31 protein of S. cerevisiae. Yeast CDC31 is located at the centrosome of interphase and mitotic cells, where it plays a fundamental role in centrosome duplication and separation. Multiple forms of the proteins similar to the yeast centrin have been identified in human and other mammalian cells, some of which have been shown to be associated with centrosome fractions. This protein appears to be one of the most abundant centrins associated with centrosome, which suggests a similar function to its yeast counterpart. (provided by RefSeq)
면역원
CETN3 (NP_004356.2, 1 a.a. ~ 167 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLALRSELVVDKTKRKKRRELSEEQKQEIKDAFELFDTDKDEAIDYHELKVAMRALGFDVKKADVLKILKDYDREATGKITFEDFNEVVTDWILERDPHEEILKAFKLFDDDDSGKISLRNLRRVARELGENMSDEELRAMIEEFDKDGDGEINQEEFIAIMTGDI
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)