주요 문서
SAB1408725
Sigma-Aldrich
Anti-YAF2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
MGC41856
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 19.9 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... YAF2(10138)
일반 설명
The protein encoded by this gene interacts with YY1, a zinc finger protein involved in negative regulation of muscle-restricted genes. This gene product itself contains a single N-terminal C2-X10-C2 zinc finger, and in contrast to YY1, is up-regulated during myogenic differentiation. It also facilitates proteolytic cleavage of YY1 by the calcium- activated protease, m-calpain, suggesting a mechanism by which this protein antagonizes the negative effect of YY1. (provided by RefSeq)
면역원
YAF2 (NP_005739.2, 1 a.a. ~ 180 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGDKKSPTRPKRQPKPSSDEGYWDCSVCTFRNSAEAFKCMMCDVRKGTSTRKPRPVSQLVAQQVTQQFVPPTQSKKEKKDKVEKEKSEKETTSKKNSHKKTRPRLKNVDRSSAQHLEVTVGDLTVIITDFKEKTKSPPASSAASADQHSQSGSSSDNTERGMSRSSSPRGEASSLNGESH
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)