주요 문서
SAB1408554
Sigma-Aldrich
Anti-CALB1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
CALB
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩824,891
₩824,891
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩824,891
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩824,891
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~30 kDa
종 반응성
human
기술
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CALB1(793)
일반 설명
Calbindin is a calcium-binding protein belonging to the troponin C superfamily. It was originally described as a 27-kD protein induced by vitamin D in the duodenum of the chick. In the brain, its synthesis is independent of vitamin-D-derived hormones. Calbindin contains 4 active calcium-binding domains, and 2 modified domains that presumably have lost their calcium-binding capacity. The neurons in brains of patients with Huntington disease are calbindin-depleted. (provided by RefSeq)
면역원
CALB1 (NP_004920.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAESHLQSSLITASQFFEIWLHFDADGSGYLEGKELQNLIQELQQARKKAGLELSPEMKTFVDQYGQRDDGKIGIVELAHVLPTEENFLLLFRCQQLKSCEEFMKTWRKYDTDHSGFIETEELKNFLKDLLEKANKTVDDTKLAEYTDLMLKLFDSNNDGKLELTEMARLLPVQENFLLKFQGIKMCGKEFNKAFELYDQDGNGYIDENELDALLKDLCEKNKQDLDINNITTYKKNIMALSDGGKLYRTDLALILCAGDN
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)