주요 문서
SAB1408514
Sigma-Aldrich
Anti-SLC27A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
ACSVL5, FATP, FATP1, FLJ00336, MGC71751
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~71.1 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
면역원
SLC27A1 (NP_940982.1, 1 a.a. ~ 646 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRAPGAGAASVVSLALLWLLGLPWTWSAAAALGVYVGSGGWRFLRIVCKTARRDLFGLSVLIRVRLELRRHQRAGHTIPRIFQAVVQRQPERLALVDAGTGECWTFAQLDAYSNAVANLFRQLGFAPGDVVAIFLEGRPEFVGLWLGLAKAGMEAALLNVNLRREPLAFCLGTSGAKALIFGGEMVAAVAEVSGHLGKSLIKFCSGDLGPEGILPDTHLLDPLLKEASTAPLAQIPSKGMDDRLFYIYTSGTTGLPKAAIVVHSRYYRMAAFGHHAYRMQAADVLYDCLPLYHSAGNIIGVGQCLIYGLTVVLRKKFSASRFWDDCIKYNCTVVQYIGEICRYLLKQPVREAERRHRVRLAVGNGLRPAIWEEFTERFGVRQIGEFYGATECNCSIANMDGKVGSCGFNSRILPHVYPIRLVKVNEDTMELLRDAQGLCIPCQAGEPGLLVGQINQQDPLRRFDGYVSESATSKKIAHSVFSKGDSAYLSGDVLVMDELGYMYFRDRSGDTFRWRGENVSTTEVEGVLSRLLGQTDVAVYGVAVPGVEGKAGMAAVADPHSLLDPNAIYQELQKVLAPYARPIFLRLLPQVDTTGTFKIQKTRLQREGFDPRQTSDRLFFLDLKQGHYLPLNEAVYTRICSGAFAL
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)