주요 문서
SAB1407811
Sigma-Aldrich
Anti-GBA3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
CBGL1, GLUC, KLrP, MGC104276, MGC126878
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~18.3 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GBA3(57733)
일반 설명
GBA3, or cytosolic beta-glucosidase (EC 3.2.1.21), is a predominantly liver enzyme that efficiently hydrolyzes beta-D-glucoside and beta-D-galactoside, but not any known physiologic beta-glycoside, suggesting that it may be involved in detoxification of plant glycosides (de Graaf et al., 2001 [PubMed 11389701]). GBA3 also has significant neutral glycosylceramidase activity (EC 3.2.1.62), suggesting that it may be involved in a nonlysosomal catabolic pathway of glucosylceramide metabolism (Hayashi et al., 2007 [PubMed 17595169]).[supplied by OMIM
면역원
GBA3 (AAH29362.1, 1 a.a. ~ 162 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAFPAGFGWAAATAAYQVEGGWDADGKGPCVWDTFTHQGGERVFKNQTGDVACGSYTLWEEDLKCIKQLGLTHYRFSLSWSRLLPDGTTGFINQKAIQLDKVNLQVYCAWSLLDNFEWNQGYSSRFGLFHVDFEDPARPRVPYTSAKEYAKIIRNNGLEAHL
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)