주요 문서
SAB1407355
Sigma-Aldrich
Anti-PDLIM3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
ALP, DKFZp686L0362
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩824,891
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩824,891
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~34.87 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PDLIM3(27295)
일반 설명
The protein encoded by this gene contains a PDZ domain and a LIM domain, indicating that it may be involved in cytoskeletal assembly. In support of this, the encoded protein has been shown to bind the spectrin-like repeats of alpha-actinin-2 and to colocalize with alpha-actinin-2 at the Z lines of skeletal muscle. This gene is found near a region of chromosome 4 that has been implicated in facioscapulohumeral muscular dystrophy, but this gene does not appear to be involved in the disease. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
PDLIM3 (AAH27870, 1 a.a. ~ 316 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPQTVILPGPAPWGFRLSGGIDFNQPLVITRITPGSKAAAANLCPGDVILAIDGFGTESMTHADAQDRIKAAAHQLCLKIDRGETHLWSPQVSEDGKAHPFKINLESEPQEFKPIGTAHNRRAQPFVAAANIDDKRQVVSASYNSPIGLYSTSNIQDALHGQLRGLIPSSPQNEPTASVPPESDVYRMLHDNRNEPTQPRQSGSFRVLQGMVDDGSDDRPAGTRSVRAPVTKVHGGSGGAQRMPLCDKCGSGIVGAVVKARDKYRHPECFVCADCNLNLKQKGYFFIEGELYCETHARARTKPPEGYDTVTLYPKA
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)