주요 문서
SAB1407070
Sigma-Aldrich
Anti-RUNDC3A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
RAP2IP, RPIP8
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~45.7 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RUNDC3A(10900)
일반 설명
The gene RUNDC3A (RUN domain containing 3A) encodes a protein that contains the RUN domain and is mapped to human chromosome 17q21.31. The encoded protein is 400 amino acids long and is mainly expressed in the brain.
면역원
RUNDC3A (NP_006686.1, 1 a.a. ~ 405 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEASFVQTTMALGLSSKKASSRNVAVERKNLITVCRFSVKTLLEKYTAEPIDDSSEEFVNFAAILEQILSHRFKACAPAGPVSWFSSDGQRGFWDYIRLACSKVPNNCVSSIENMENISTARAKGRAWIRVALMEKRMSEYITTALRDTRTTRRFYDSGAIMLRDEATILTGMLIGLSAIDFSFCLKGEVLDGKTPVVIDYTPYLKFTQSYDYLTDEEERHSAESSTSEDNSPEHPYLPLVTDEDSWYSKWHKMEQKFRIVYAQKGYLEELVRLRESQLKDLEAENRRLQLQLEEAAAQNQREKRELEGVILELQEQLTGLIPSDHAPLAQGSKELTTPLVNQWPSLGTLNGAEGASNSKLYRRHSFMSTEPLSAEASLSSDSQRLGEGTRDEEPWGPIGSSEPN
생화학적/생리학적 작용
The gene RUNDC3A (RUN domain containing 3A) encodes a protein that interacts with Rap2, a small GTP-binding protein that belongs to the Ras superfamily, via the RUN domain at the N-terminus. Rap2 may be involved in neuronal functions along with effector molecule, RUNDC3A.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Genomic events associated with progression of pleural malignant mesothelioma.
Ivanov SV
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 124, 589-599 (2009)
Identification of a specific effector of the small GTP-binding protein Rap2.
Janoueix-Lerosey I
European Journal of Biochemistry, 252, 290-298 (1998)