주요 문서
SAB1406695
Sigma-Aldrich
Anti-RFXANK antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
ANKRA1, BLS, F14150_1, MGC138628, RFX-B
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~25.6 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RFXANK(8625)
일반 설명
Major histocompatibility (MHC) class II molecules are transmembrane proteins that have a central role in development and control of the immune system. The protein encoded by this gene, along with regulatory factor X-associated protein and regulatory factor-5, forms a complex that binds to the X box motif of certain MHC class II gene promoters and activates their transcription. Once bound to the promoter, this complex associates with the non-DNA-binding factor MHC class II transactivator, which controls the cell type specificity and inducibility of MHC class II gene expression. This protein contains ankyrin repeats involved in protein-protein interactions. Mutations in this gene have been linked to bare lymphocyte syndrome type II, complementation group B. Two transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene, with only one isoform showing activation activity. (provided by RefSeq)
면역원
RFXANK (NP_604389.1, 1 a.a. ~ 237 a.a) full-length human protein.
Sequence
MELTQPAEDLIQTQQTPASELGDPEDPGEEAADGSDTVVLSLFPCTPEPVNPEPDASVSSPQGSSLKHSTTLTNRQRGNEVSALPATLDCDNLVNKPDERGFTPLIWASAFGEIETVRFLLEWGADPHILAKERESALSLASTGGYTDIVGLLLERDVDINIYDWNGGTPLLYAVRGNHVKCVEALLARGADLTTEADSGYTPMDLAVALGYRKVQQVIENHILKLFQSNLVPADPE
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)