주요 문서
SAB1406620
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM25 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
EFP, RNF147, Z147, ZNF147
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~71 kDa
종 반응성
human
기술
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TRIM25(7706)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to the cytoplasm. The presence of potential DNA-binding and dimerization-transactivation domains suggests that this protein may act as a transcription factor, similar to several other members of the TRIM family. Expression of the gene is upregulated in response to estrogen, and it is thought to mediate estrogen actions in breast cancer as a primary response gene. (provided by RefSeq)
면역원
TRIM25 (AAH16924.1, 1 a.a. ~ 630 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAELCPLAEELSCSICLEPFKEPVTTPCGHNFCGSCLNETWAVQGSPYLCPQCRAVYQARPQLHKNTVLCNVVEQFLQADLAREPPADVWTPPARASAPSPNAQVACDHCLKEAAVKTCLVCMASFCQEHLQPHFDSPAFQDHPLQPPVRDLLRRKCSQHNRLREFFCPEHSECICHICLVEHKTCSPASLSQASADLEATLRHKLTVMYSQINGASRALDDVRNRQQDVRMTANRKVEQLQQEYTEMKALLDASETTSTRKIKEEEKRVNSKFDTIYQILLKKKSEIQTLKEEIEQSLTKRDEFEFLEKASKLRGISTKPVYIPEVELNHKLIKGIHQSTIDLKNELKQCIGRLQELTPSSGDPGEHDPASTHKSTRPVKKVSKEEKKSKKPPPVPALPSKLPTFGAPEQLVDLKQAGLEAAAKATSSHPNSTSLKAKVLETFLAKSRPELLEYYIKVILDYNTAHNKVALSECYTVASVAEMPQNYRPHPQRFTYCSQVLGLHCYKKGIHYWEVELQKNNFCGVGICYGSMNRQGPESRLGRNSASWCVEWFNTKISAWHNNVEKTLPSTKATRVGVLLNCDHGFVIFFAVADKVHLMYKFRVDFTEALYPAFWVFSAGATLSICSPK
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)