주요 문서
SAB1406600
Sigma-Aldrich
Anti-XPNPEP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
SAMP, XPNPEP, XPNPEPL, XPNPEPL1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~69.9 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... XPNPEP1(7511)
일반 설명
X-prolyl aminopeptidase (EC 3.4.11.9) is a proline-specific metalloaminopeptidase that specifically catalyzes the removal of any unsubstituted N-terminal amino acid that is adjacent to a penultimate proline residue. Because of its specificity toward proline, it has been suggested that X-prolyl aminopeptidase is important in the maturation and degradation of peptide hormones, neuropeptides, and tachykinins, as well as in the digestion of otherwise resistant dietary protein fragments, thereby complementing the pancreatic peptidases. Deficiency of X-prolyl aminopeptidase results in excretion of large amounts of imino-oligopeptides in urine (Blau et al., 1988 [PubMed 3141711]).[supplied by OMIM
면역원
XPNPEP1 (NP_065116.2, 1 a.a. ~ 623 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPPKVTSELLRQLRQAMRNSEYVTEPIQAYIIPSGDAHQSEYIAPCDCRRAFVSGFDGSAGTAIITEEHAAMWTDGRYFLQAAKQMDSNWTLMKMGLKDTPTQEDWLVSVLPEGSRVGVDPLIIPTDYWKKMAKVLRSAGHHLIPVKENLVDKIWTDRPERPCKPLLTLGLDYTGISWKDKVADLRLKMAERNVMWFVVTALDEIAWLFNLRGSDVEHNPVFFSYAIIGLETIMLFIDGDRIDAPSVKEHLLLDLGLEAEYRIQVHPYKSILSELKALCADLSPREKVWVSDKASYAVSETIPKDHRCCMPYTPICIAKAVKNSAESEGMRRAHIKDAVALCELFNWLEKEVPKGGVTEISAADKAEEFRRQQADFVDLSFPTISSTGPNGAIIHYAPVPETNRTLSLDEVYLIDSGAQYKDGTTDVTRTMHFGTPTAYEKECFTYVLKGHIAVSAAVFPTGTKGHLLDSFARSALWDSGLDYLHGTGHGVGSFLNVHEGPCGISYKTFSDEPLEAGMIVTDEPGYYEDGAFGIRIENVVLVVPVKTKYNFNNRGSLTFEPLTLVPIQTKMIDVDSLTDKECDWLNNYHLTCRDVIGKELQKQGRQEALEWLIRETQPISKQH
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)