주요 문서
SAB1406483
Sigma-Aldrich
Anti-SSX5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
MGC9494
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~26.3 kDa
종 반응성
human
기술
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SSX5(6758)
관련 카테고리
일반 설명
The product of this gene belongs to the family of highly homologous synovial sarcoma X (SSX) breakpoint proteins. These proteins may function as transcriptional repressors. They are also capable of eliciting spontaneously humoral and cellular immune responses in cancer patients, and are potentially useful targets in cancer vaccine-based immunotherapy. SSX1, SSX2 and SSX4 genes have been involved in the t(X;18) translocation characteristically found in all synovial sarcomas. This gene appears not to be involved in this type of chromosome translocation. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
SSX5 (AAH16640.1, 1 a.a. ~ 229 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNGDDAFVRRPRVGSQIPQKMQKHPWRQVCDRGIHLVNLSPFWKVGREPASSIKALLCGRGEARAFDDIAKYFSEKEWEKMKASEKIIYVYMKRKYEAMTKLGFKATLPPFMRNKRVADFQGNDFDNDPNRGNQVEHPQMTFGRLQGIFPKITPEKPAEEGNDSKGVPEASGPQNNGKQLRPSGKLNTSEKVNKTSGPKRGKHAWTHRVRERKQLVIYEEISDPQEDDE
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)