₩618,643
예상 입고일2025년 4월 02일세부사항
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~113.4 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... LLGL2(3993)
일반 설명
면역원
Sequence
MRRFLRPGHDPVRERLKRDLFQFNKTVEHGFPHQPSALGYSPSLRILAIGTRSGAIKLYGAPGVEFMGLHQENNAVTQIHLLPGQCQLVTLLDDNSLHLWSLKVKGGASELQEDESFTLRGPPGAAPSATQITVVLPHSSCELLYLGTESGNVFVVQLPAFRALEDRTISSDAVLQRLPEEARHRRVFEMVEALQEHPRDPNQILIGYSRGLVVIWDLQGSRVLYHFLSSQQLENIWWQRDGRLLVSCHSDGSYCQWPVSSEAQQPEPLRSLVPYGPFPCKAITRILWLTTRQGLPFTIFQGGMPRASYGDRHCISVIHDGQQTAFDFTSRVIGFTVLTEADPAATFDDPYALVVLAEEELVVIDLQTAGWPPVQLPYLASLHCSAITCSHHVSNIPLKLWERIIAAGSRQNAHFSTMEWPIDGGTSLTPAPPQRDLLLTGHEDGTVRFWDASGVCLRLLYKLSTVRVFLTDTDPNENLSAQGEDEWPPLRKVGSFDPYSDDPRLGIQKIFLCKYSGYLAVAGTAGQVLVLELNDEAAEQAVEQVEADLLQDQEGYRWKGHERLAARSGPVRFEPGFQPFVLVQCQPPAVVTSLALHSEWRLVAFGTSHGFGLFDHQQRRQVFVKCTLHPSDQLALEGPLSRVKSLKKSLRQSFRRMRRSRVSSRKRHPAGPPGEAQEGSAKAERPGLQNMELAPVQRKIEARSAEDSFTGFVRTLYFADTYLKDSSRHCPSLWAGTNGGTIYAFSLRVPPAERRMDESVRAEQAKEIQLMHRAPVVGILVLDGHSVPLPEPLEVAHDLSKSPDMQGSHQLLVVSEEQFKVFTLPKVSAKLKLKLTALEGSRVRRVSVAHFGSRRAEDYGEHHLAVLTNLGDIQVVSLPLLKPQVRYSCIRREDVSGIASCVFTKYGQGFYLISPSEFERFSLSTKWLVEPRCLVDSAETKNHRPGNGAGPKKAPSRARNSGTQSDGEEKQPGLVMERALLSDERVLKEIQSTLEGDRGSGNWRSHRAAVGCSLSNGGAE
물리적 형태
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터