분자량
antigen ~61.8 kDa
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SP110(3431)
일반 설명
면역원
Sequence
MFTMTRAMEEALFQHFMHQKLGIAYAIHKPFPFFEGLLDNSIITKRMYMESLEACRNLIPVSRVVHNILTQLERTFNLSLLVTLFSQINLREYPNLVTIYRSFKRVGASYERQSRDTPILLEAPTGLAEGSSLHTPLALPPPQPPQPSCSPCAPRVSEPGTSSQQSDEILSESPSPSDPVLPLPALIQEGRSTSVTNDKLTSKMNAEEDSEEMPSLLTSTVQVASDNLIPQIRDKEDPQEMPHSPLGSMPEIRDNSPEPNDPEEPQEVSSTPSDKKGKKRKRCIWSTPKRRHKKKSLPRALSRHGIQKKLKRVDQVPQKKDDSTCNSTVETRAQKARTECARKSRSEEIIDGTSEMNEGKRSQKTPSTPRRVTQGAASPGHGIQEKLQVVDKVTQRKDDSTWNSEVMMRVQKARTKCARKSRSKEKKKEKDICSSSKRRFQKNIHRRGKPKSDTVDFHCSKLPVTCGEAKGILYKKKMKHGSSVKCIRNEDGTWLTPNEFEVEGKGRNAKNWKRNIRCEGMTLGELLKSGLLLCPPRINLKRELNSK
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터