Merck
모든 사진(5)
주요 문서
SAB1405302
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZIC4 antibody produced in mouse
clone 1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ42609, FLJ45833
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1A9, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~33.92 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ZIC4(84107)
일반 설명
This gene encodes a member of the ZIC family of C2H2-type zinc finger proteins. Members of this family are important during development, and have been associated with X-linked visceral heterotaxy and holoprosencephaly type 5. This gene is closely linked to the gene encoding zinc finger protein of the cerebellum 1, a related family member on chromosome 3. This gene encodes a protein of unknown function. (provided by RefSeq)
면역원
ZIC4 (NP_115529, 249 a.a. ~ 319 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SDRKKHSHVHTSDKPYTCKVRGCDKCYTHPSSLRKHMKVHGRSPPPSSGYDSATPSALVSPSSDCGHKSQV
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)