주요 문서
SAB1405241
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEUROD6, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Atoh2, MATH2, Math-2, NEX1M, bHLHa2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩824,891
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩824,891
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3G7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~36.12 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NEUROD6(63974)
일반 설명
NEUROD6 is a member of the NEUROD (NEUROD1; MIM 601724) family of basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors (Guo et al., 2002 [PubMed 12357074]).[supplied by OMIM
면역원
NEUROD6 (NP_073565.2, 246 a.a. ~ 337 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
STSPECASPQFEGPLSPPPINYNGIFSLKQEETLDYGKNYNYGMHYCAVPPRGPLGQGAMFRLPTDSHFPYDLHLRSQSLTMQDELNAVFHN
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)