주요 문서
SAB1405218
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-VPS18 antibody produced in mouse
clone 4F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
KIAA1475, PEP3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4F8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~36.89 kDa
종 반응성
mouse, human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG3κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... VPS18(57617)
일반 설명
Vesicle mediated protein sorting plays an important role in segregation of intracellular molecules into distinct organelles. Genetic studies in yeast have identified more than 40 vacuolar protein sorting (VPS) genes involved in vesicle transport to vacuoles. This gene encodes the human homolog of yeast class C Vps18 protein. The mammalian class C Vps proteins are predominantly associated with late endosomes/lysosomes, and like their yeast counterparts, may mediate vesicle trafficking steps in the endosome/lysosome pathway. (provided by RefSeq)
면역원
VPS18 (NP_065908, 3 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SILDEYENSLSRSAVLQPGCPSVGIPHSGYVNAQLEKEVPIFTKQRIDFTPSERITSLVVSSNQLCMSLGKDTLLRIDLGKANEPNHVELGRKDDAKV
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)