주요 문서
SAB1405155
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLJ20097, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D11, ascites fluid
동의어(들):
FLJ20097, FLJ23581, KIAA1861, MGC176659
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 μL
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
200 μL
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2D11, monoclonal
분자량
antigen ~37.44 kDa
종 반응성
human, mouse
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CCDC132(55610)
면역원
FLJ20097 (NP_060137, 862 a.a. ~ 964 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GYANVKKCSNEGRALMQLDFQQFLMKLEKLTDIRPIPDKEFVETYIKAYYLTENDMERWIKEHREYSTKQLTNLVNVCLGSHINKKARQKLLAAIDDIDRPKR
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)