주요 문서
SAB1405042
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UBE2S antibody produced in mouse
clone 2G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
E2-EPF, E2EPF, EPF5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2G7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~50.53 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... UBE2S(27338)
일반 설명
This gene encodes a member of the ubiquitin-conjugating enzyme family. The encoded protein is able to form a thiol ester linkage with ubiquitin in a ubiquitin activating enzyme-dependent manner, a characteristic property of ubiquitin carrier proteins. (provided by RefSeq)
면역원
UBE2S (AAH04236, 1 a.a. ~ 222 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNSNVENLPPHIIRLVYKEVTTLTADPPDGIKVFPNEEDLTDLQVTIEGPEGTPYAGGLFRMKLLLGKDFPASPPKGYFLTKIFHPNVGANGEICVNVLKRDWTAELGIRHVLLTIKCLLIHPNPESALNEEAGRLLLENYEEYAARARLLTEIHGGAGGPSGRAEAGRALASGTEASSTDPGAPGGPGGAEGPMAKKHAGERDKKLAAKKKTDKKRALRRL
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yajuan Li et al.
The Journal of clinical investigation, 129(3), 1129-1151 (2019-02-12)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) contributes significantly to interstitial matrix deposition in diabetic kidney disease (DKD). However, detection of EMT in kidney tissue is impracticable, and anti-EMT therapies have long been hindered. We reported that phosphatase and tensin homolog (PTEN) promoted transforming