주요 문서
SAB1404937
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NLGN4Y antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
KIAA0951
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩863,867
₩863,867
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩863,867
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩863,867
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2F7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~40.85 kDa
종 반응성
human
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NLGN4Y(22829)
일반 설명
Neuroligins, such as NLGN4Y, are cell adhesion molecules present at the postsynaptic side of the synapse and may be essential for the formation of functional synapses (Jamain et al., 2003 [PubMed 12669065]).[supplied by OMIM
면역원
NLGN4Y (AAH32567, 1 a.a. ~ 134 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLPIWFTTSLDTLMTYVQDQNEDCLYLNIYVPMEDGTNIKRNADDITSNDHGEDKDIHEQNSKKPVMVYIHGGSYMEGTGNMIDGSILASYGNVIVITINYRLGILGMQEARLCGSSKMFNYFKSPFTNLINFF
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)