주요 문서
SAB1404753
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KNTC1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 10D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ36151, KIAA0166, ROD
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
10D9, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~38.21 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KNTC1(9735)
일반 설명
This gene encodes a protein that is one of many involved in mechanisms to ensure proper chromosome segregation during cell division. Experimental evidence indicated that the encoded protein functioned in a similar manner to that of the Drosophila rough deal protein. (provided by RefSeq)
면역원
KNTC1 (NP_055523, 2100 a.a. ~ 2209 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DPQVILKQLEEHMNTGQLAGFSHQIRSLILNNIINKKEFGILAKTKYFQMLKMHAMNTNNITELVNYLANDLSLDEASVLITEYSKHCGKPVPPDTAPCEILKMFLSGLS
생화학적/생리학적 작용
KNTC1 (kinetochore associated 1) is part of the RZZ (Rod–Zw10–Zwilch) complex which is needed for proper kinetochore recruitment. Absence of KNTC1 causes checkpoint failure and early exit from mitosis.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A maternal effect rough deal mutation suggests that multiple pathways regulate Drosophila RZZ kinetochore recruitment.
Defachelles L, et al.
Journal of Cell Science, 128, 1204-1216 (2015)
Human Zw10 and ROD are mitotic checkpoint proteins that bind to kinetochores.
Chan GK, et al.
Nature Cell Biology, 2, 944-947 (2000)