주요 문서
SAB1404706
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAOK2 antibody produced in mouse
clone 3A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
KIAA0881, MAP3K17, PSK, PSK1, TAO1, TAO2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩701,162
₩701,162
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩701,162
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩701,162
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3A12, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.11 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TAOK2(9344)
면역원
TAOK2 (AAH51798, 831 a.a. ~ 930 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ELQCRQYKRKMLLARHSLDQDLLREDLNKKQTQKDLECALLLRQHEATRELELRQLQAVQRTRAELTRLQHQTELGNQLEYNKRREQELRQKHAAQVRQQ
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)