Merck
모든 사진(6)
주요 문서
SAB1404671
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-USP14, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
TGT
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1F8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.11 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... USP14(9097)
일반 설명
This gene encodes a member of the ubiquitin-specific processing (UBP) family of proteases that is a deubiquitinating enzyme (DUB) with His and Cys domains. This protein is located in the cytoplasm and cleaves the ubiquitin moiety from ubiquitin-fused precursors and ubiquitinylated proteins. Mice with a mutation that results in reduced expression of the ortholog of this protein are retarded for growth, develop severe tremors by 2 to 3 weeks of age followed by hindlimb paralysis and death by 6 to 10 weeks of age. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
면역원
USP14 (NP_005142, 395 a.a. ~ 494 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PQKEVKYEPFSFADDIGSNNCGYYDLQAVLTHQGRSSSSGHYVSWVKRKQDEWIKFDDDKVSIVTPEDILRLSGGGDWHIAYVLLYGPRRVEIMEEESEQ
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)