주요 문서
SAB1404662
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PSTPIP1 antibody produced in mouse
clone 1D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
CD2BP1, CD2BP1L, CD2BP1S, H-PIP, PAPAS, PSTPIP
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩824,891
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩824,891
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1D5, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~71.87 kDa
종 반응성
mouse, human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PSTPIP1(9051)
일반 설명
The protein encoded by this gene binds to the cytoplasmic tail of CD2, an effector of T cell activation and adhesion, negatively affecting CD2-triggered T cell activation. The encoded protein appears to be a scaffold protein and a regulator of the actin cytoskeleton. It has also been shown to bind ABL1, PTPN18, WAS, CD2AP, and PTPN12. Mutations in this gene are a cause of PAPA syndrome. (provided by RefSeq)
면역원
PSTPIP1 (AAH08602, 1 a.a. ~ 416 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MMPQLQFKDAFWCRDFTAHTGYEVLLQRLLDGRKMCKDMEELLRQRAQAEERYGKELVQIARKAGGQTEINSLRASFDSLKQQMENVGSSHIQLALTLREELRSLEEFRERQKEQRKKYEAVMDRVQKSKLSLYKKAMESKKTYEQKCRDADDAEQAFERISANGHQKQVEKSQNKARQCKDSATEAERVYRQSIAQLEKVRAEWEQEHRTTCEAFQLQEFDRLTILRNALWVHSNQLSMQCVKDDELYEEVRLTLEGCSIDADIDSFIQAKSTGTEPPAPVPYQNYYDREVTPLTSSPGIQPSCGMIKRFSGLLHGSPKTTSLAASAASTETLTPTPERNEGVYTAIAVQEIQGNPASPAQEYRALYDYTAQNPDELDLSAGDILEVILEGEDGWWTVERNGQRGFVPGSYLEKL
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)