주요 문서
SAB1404651
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTMR3 antibody produced in mouse
clone 1E11, ascites fluid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 μL
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
200 μL
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1E11, monoclonal
분자량
antigen ~36.67 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MTMR3(8897)
일반 설명
This gene encodes a member of the myotubularin dual specificity protein phosphatase gene family. The encoded protein is structurally similar to myotubularin but in addition contains a FYVE domain and an N-terminal PH-GRAM domain. The protein can self-associate and also form heteromers with another myotubularin related protein. The protein binds to phosphoinositide lipids through the PH-GRAM domain, and can hydrolyze phosphatidylinositol(3)-phosphate and phosphatidylinositol(3,5)-biphosphate in vitro. The encoded protein has been observed to have a perinuclear, possibly membrane-bound, distribution in cells, but it has also been found free in the cytoplasm. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
MTMR3 (NP_066576.1, 579 a.a. ~ 674 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CPSPTTPVDDSCAPYPAPGTSPDDPPLSRLPKTRSYDNLTTACDNTVPLASRRCSDPSLNEKWQEHRRSLELSSLAGPGEDPLSADSLGKPTRVPG
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)