주요 문서
SAB1404622
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNFRSF6B antibody produced in mouse
clone 1F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
DCR3, DJ583P15.1.1, M68, TR6
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩824,891
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩824,891
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1F1, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~38.21 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TNFRSF6B(8771)
일반 설명
This gene belongs to the tumor necrosis factor receptor superfamily. The encoded protein is postulated to play a regulatory role in suppressing FasL- and LIGHT-mediated cell death. It acts as a decoy receptor that competes with death receptors for ligand binding. Overexpression of this gene has been noted in gastrointestinal tract tumors, and it is located in a gene-rich cluster on chromosome 20, with other potentially tumor-related genes. Two transcript variants encoding the same isoform, but differing in the 5′ UTR, have been observed for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
TNFRSF6B (NP_116563, 32 a.a. ~ 141 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ETPTYPWRDAETGERLVCAQCPPGTFVQRPCRRDSPTTCGPCPPRHYTQFWNYLERCRYCNVLCGEREEEARACHATHNRACRCRTGFFAHAGFCLEHASCPPGAGVIAP
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)