주요 문서
SAB1404157
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OPA1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ12460, KIAA0567, MGM1, NPG, NTG, largeG
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩701,162
₩701,162
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩701,162
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩701,162
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1C10, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~38.21 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... OPA1(4976)
관련 카테고리
일반 설명
This gene product is a nuclear-encoded mitochondrial protein with similarity to dynamin-related GTPases. It is a component of the mitochondrial network. Mutations in this gene have been associated with optic atrophy type 1, which is a dominantly inherited optic neuropathy resulting in progressive loss of visual acuity, leading in many cases to legal blindness. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
OPA1 (NP_056375, 851 a.a. ~ 960 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NHCNLCRRGFYYYQRHFVDSELECNDVVLFWRIQRMLAITANTLRQQLTNTEVRRLEKNVKEVLEDFAEDGEKKIKLLTGKRVQLAEDLKKVREIQEKLDAFIEALHQEK
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)