주요 문서
SAB1404045
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAGEA3 antibody produced in mouse
clone 4D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
HIP8, HYPD, MAGE3, MAGEA6, MGC14613
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩790,787
₩790,787
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩790,787
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩790,787
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4D9, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~33.92 kDa
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAGEA3(4102)
관련 카테고리
일반 설명
This gene is a member of the MAGEA gene family. The members of this family encode proteins with 50 to 80% sequence identity to each other. The promoters and first exons of the MAGEA genes show considerable variability, suggesting that the existence of this gene family enables the same function to be expressed under different transcriptional controls. The MAGEA genes are clustered at chromosomal location Xq28. They have been implicated in some hereditary disorders, such as dyskeratosis congenita. (provided by RefSeq)
면역원
MAGEA3 (NP_005353, 44 a.a. ~ 114 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TLVEVTLGEVPAAESPDPPQSPQGASSLPTTMNYPLWSQSYEDSSNQEEEGPSTFPDLESEFQAALSRKVA
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)