주요 문서
SAB1403984
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-INSRR antibody produced in mouse
clone 5C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
IRR
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
5C6, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~38.1 kDa
종 반응성
human, rat
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... INSRR(3645)
일반 설명
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant INSRR.
The gene INSRR (insulin receptor related receptor) is mapped to human chromosome 1q21-q23. It belongs to the insulin receptor family of proteins. INSRR is mainly present in organs which are associated with acid/base generation. The protein has two N-terminal leucine-rich repeat domains, a cysteine-rich C domain and three C-terminal fibronectin type-III repeats.
면역원
INSRR (NP_055030, 651 a.a. ~ 760 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LYLNDYCHRGLRLPTSNNDPRFDGEDGDPEAEMESDCCPCQHPPPGQVLPPLEAQEASFQKKFENFLHNAITIPISPWKVTSINKSPQRDSGRHRRAAGPLRLGGNSSDF
생화학적/생리학적 작용
INSRR (insulin receptor related receptor) exhibits pH-sensing property and is a sensor for mild alkaline extracellular medium. In mice, it is associated with excessive excretion of base by the kidneys.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The protein tyrosine kinase family of the human genome.
Robinson DR, et al.
Oncogene, 19, 5548-5557 (2000)
Mapping of alkali-sensing sites of the insulin receptor-related receptor. The role of L2 and fibronectin domains.
Deyev IE
Biochimie, 111, 1-9 (2015)