주요 문서
SAB1403953
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HTR2B antibody produced in mouse
clone 4F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
5-HT(2B), 5-HT2B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4F3, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~43.82 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HTR2B(3357)
일반 설명
Multiple receptor subtypes of serotonin neurotransmitters with multiple physiologic functions have been recognized. The 5-HT-2 receptors mediate many of the central and peripheral physiologic functions of serotonin. Cardiovascular effects include contraction of blood vessels and shape changes in platelets; central nervous system effects include neuronal sensitization to tactile stimuli and mediation of hallucinogenic effects of phenylisopropylamine hallucinogens.[supplied by OMIM
면역원
HTR2B (AAH63123.1, 199 a.a. ~ 359 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VDNPNNITCVLTKERFGDFMLFGSLAAFFTPLAIMIVTYFLTIHALQKKAYLVKNKPPQRLTWLTVSTVFQRDETPCSSPEKVAMLDGSRKDKALPNSGDETLMRRTSTIGKKSVQTISNEQRASKVLGIVFFLFLLMWCPFFITNITLVLCDSCNQTTLQ
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)