주요 문서
SAB1403506
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAP3K15 antibody produced in mouse
clone 1H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ16518, bA723P2.3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1H7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~36.67 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
일반 설명
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 15 (MAP3K15) belongs to the group of apoptosis signal-regulating kinases. It is expressed in the kidney and the gene encoding it is localized on human chromosome Xp22.12.
면역원
MAP3K15 (NP_001001671, 691 a.a. ~ 786 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LYHLQLKLKSNCITENPAGPYGQRTDKELIDWLRLQGADAKTIEKIVEEGYTLSDILNEITKEDLRYLRLRGGLLCRLWSAVSQYRRAQEASETKD
생화학적/생리학적 작용
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 15 (MAP3K15) modulates blood pressure in the kidney. It has a role in signal transduction cascades related to apoptotic cell death initiated due to cellular stress. ASK3 has been shown to protect HeLa cells against cytotoxicity induced by oxidative stress, antibodies or proteins.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
MAP7D2 is a brain expressing X-linked maternal imprinted gene in humans
Yo NIIDA
Natural Products Journal (2011)
ASK3, a novel member of the apoptosis signal-regulating kinase family, is essential for stress-induced cell death in HeLa cells.
Kaji T
Biochemical and Biophysical Research Communications (2010)
ASK3 responds to osmotic stress and regulates blood pressure by suppressing WNK1-SPAK/OSR1 signaling in the kidney.
Naguro I
Nature Communications (2012)