주요 문서
SAB1403357
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTMR9, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
C8orf9, DKFZp434K171, LIP-STYX, MGC126672, MTMR8
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩701,162
₩701,162
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩701,162
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩701,162
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4A9, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.11 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MTMR9(66036)
일반 설명
This gene encodes a myotubularin-related protein that is atypical to most other members of the myotubularin-related protein family because it has no dual-specificity phosphatase domain. The encoded protein contains a double-helical motif similar to the SET interaction domain, which is thought to have a role in the control of cell proliferation. In mouse, a protein similar to the encoded protein binds with MTMR7, and together they dephosphorylate phosphatidylinositol 3-phosphate and inositol 1,3-bisphosphate. (provided by RefSeq)
면역원
MTMR9 (NP_056273, 450 a.a. ~ 549 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LQQKTMSLWSWVNQPSELSKFTNPLFEANNLVIWPSVAPQSLPLWEGIFLRWNRSSKYLDEAYEEMVNIIEYNKELQAKVNILRRQLAELETEDGMQESP
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)