주요 문서
SAB1403041
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARNT2 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
KIAA0307, bHLHe1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1B2, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.11 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ARNT2(9915)
일반 설명
This gene encodes a member of the basic-helix-loop-helix-Per-Arnt-Sim (bHLH-PAS) superfamily of transcription factors. The encoded protein acts as a partner for several sensor proteins of the bHLH-PAS family, forming heterodimers with the sensor proteins that bind regulatory DNA sequences in genes responsive to developmental and environmental stimuli. Under hypoxic conditions, the encoded protein complexes with hypoxia-inducible factor 1alpha in the nucleus and this complex binds to hypoxia-responsive elements in enhancers and promoters of oxygen-responsive genes. A highly similar protein in mouse forms functional complexes with both aryl hydrocarbon receptors and Single-minded proteins, suggesting addition roles for the encoded protein in the metabolism of xenobiotic compounds and the regulation of neurogenesis, respectively. (provided by RefSeq)
면역원
ARNT2 (NP_055677.3, 464 a.a. ~ 563 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VPVPNLPAGVHEAGKSVEKADAIFSQERDPRFAEMFAGISASEKKMMSSASAAGTQQIYSQGSPFPSGHSGKAFSSSVVHVPGVNDIQSSSSTGQNMSQI
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)