주요 문서
SAB1403009
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRPF4B antibody produced in mouse
clone 3E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
KIAA0536, PR4H, PRP4, PRP4H, PRP4K, dJ1013A10.1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3E10, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.99 kDa
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PRPF4B(8899)
일반 설명
Pre-mRNA splicing occurs in two sequential transesterification steps, and the protein encoded by this gene is thought to be involved in pre-mRNA splicing and in signal transduction. This protein belongs to a kinase family that includes serine/arginine-rich protein-specific kinases and cyclin-dependent kinases (CDKs). This protein is regarded as a CDK-like kinase (Clk) with homology to mitogen-activated protein kinases (MAPKs). (provided by RefSeq)
면역원
PRPF4B (NP_003904.2, 898 a.a. ~ 1005 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LKLAMDLKGKMPNKMIRKGVFKDQHFDQNLNFMYIEVDKVTEREKVTVMSTINPTKDLLADLIGCQRLPEDQRKKVHQLKDLLDQILMLDPAKRISINQALQHAFIQE
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)