Merck
모든 사진(5)
주요 문서
SAB1402760
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LGTN, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
LGTN; HCA56, Anti-EIF2D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2D10, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.11 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EIF2D(1939)
일반 설명
This gene encodes a protein receptor that localizes phosphoglycoproteins within endosomes and at the cell periphery. This trafficking receptor for phosphoglycoproteins may play a role in neuroplasticity by modulating cell-cell interactions, intracellular adhesion, and protein binding at membrane surfaces. In hippocampal neurons, long-lasting down-regulation of ligatin mRNA levels occurs via post-transcriptional RNA processing following glutamate receptor activation. This protein contains single PUA and SUI1 domains and these domains may function in RNA binding and translation initiation, respectively. (provided by RefSeq)
면역원
EIF2D (NP_008824.2, 485 a.a. ~ 584 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KGRICPIDITLAQRASNKKVTVVRNLEAYGLDPYSVAAILQQRCQASTTVNPAPGAKDSLQVQIQGNQVHHLGWLLLEEYQLPRKHIQGLEKALKPGKKK
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)