주요 문서
SAB1402230
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HOXC5, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
CP11, HOX3, HOX3D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1E10, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~33.59 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HOXC5(3222)
일반 설명
This gene belongs to the homeobox family of genes. The homeobox genes encode a highly conserved family of transcription factors that play an important role in morphogenesis in all multicellular organisms. Mammals possess four similar homeobox gene clusters, HOXA, HOXB, HOXC and HOXD, which are located on different chromosomes and consist of 9 to 11 genes arranged in tandem. This gene, HOXC5, is one of several homeobox HOXC genes located in a cluster on chromosome 12. Three genes, HOXC5, HOXC4 and HOXC6, share a 5′ non-coding exon. Transcripts may include the shared exon spliced to the gene-specific exons, or they may include only the gene-specific exons. Two alternatively spliced variants have been described for HOXC5. The transcript variant which includes the shared exon apparently doesn′t encode a protein. The protein-coding transcript variant contains gene-specific exons only. (provided by RefSeq)
면역원
HOXC5 (NP_061826.1, 1 a.a. ~ 68 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSYVANSFYKQSPNIPAYNMQTCGNYGSASEVQASRYCYGGLDLSITFPPPAPSNSLHGVDMAANPR
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)